Learn More
Dräger™ Chips CMS: Dióxido de nitrógeno
Código de producto. 10641733
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,5 a 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10641733 De 0,5 a 25 cada uno
1 options
Código de producto. 10641733 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.28€
    207.10€ / paquete de 1
    Ahorro 43.18€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Spezifikation
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de dióxido de nitrógeno
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 0,5 a 25
Tiempo de respuesta De 20 a 330 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.