Learn More
Dräger™ Chips CMS: Percloroetileno
Código de producto. 10321022
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 5 a 500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10321022 De 5 a 500 cada uno
1 options
Código de producto. 10321022 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.95€
    202.64€ / paquete de 1
    Ahorro 42.31€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de percloroetileno
Rango de humedad De 5 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 5 a 500
Tiempo de respuesta De 40 a 330 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15° a 40 °C