Learn More
Dräger™ Chips CMS: Ácido hidroclórico
Código de producto. 10513432
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 1 a 25
De 20 a 500
Tiempo de respuesta:
De 15 a 110 segundos
De 6 a 80 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
10513432 De 20 a 500 De 6 a 80 s cada uno
10259801 De 1 a 25 De 15 a 110 segundos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10513432 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.63€
    266.23€ / paquete de 1
    Ahorro 55.40€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de ácido clorhídrico
Rango de humedad De 1 a 10 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 500
Tiempo de respuesta De 6 a 80 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C