Learn More
Dräger™ Chips CMS: dióxido de carbono
Código de producto. 12314143
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 1000 a 25000
De 200 a 3000
Del 1 al 20 %
Tiempo de respuesta:
De 12 a 120 s
De 25 a 140 s
De 60 a 260 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
12314143 Del 1 al 20 % De 12 a 120 s cada uno
10669285 De 200 a 3000 De 60 a 260 s cada uno
10573612 De 1000 a 25000 De 25 a 140 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12314143 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.82€
    200.87€ / paquete de 1
    Ahorro 41.95€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
 Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de dióxido de carbono
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición Del 1 al 20 %
Tiempo de respuesta De 12 a 120 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C