Learn More
Dräger™ Chips CMS: Benceno
Código de producto. 12344609
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 10
De 0,5 a 10
De 10 a 250
Tiempo de respuesta:
De 35 a 225 s
De 35 a 300 s
De 40 a 275 s
Rango de humedad:
De 1 a 30 mg/l
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Rango de humedad Tamaño de la unidad
12344609 De 10 a 250 De 40 a 275 s De 1 a 30 mg/l cada uno
10233972 De 0,5 a 10 De 35 a 225 s De 1 a 40 mg/l cada uno
10709772 De 0,2 a 10 De 35 a 300 s De 1 a 30 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12344609 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.28€
    207.48€ / paquete de 1
    Ahorro 42.80€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
 Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de benceno
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 10 a 250
Tiempo de respuesta De 40 a 275 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C