Learn More
Dräger™ Chips CMS: Amoníaco
Código de producto. 12394599
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 5
De 10 a 150
De 2 a 50
Tiempo de respuesta:
De 100 a 600 s
De 15 a 140 segundos
De 15 a 50 segundos
Rango de humedad:
De 1 a 30 mg/l
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Rango de humedad Tamaño de la unidad
12394599 De 0,2 a 5 De 100 a 600 s De 1 a 30 mg/l cada uno
10426301 De 2 a 50 De 15 a 140 segundos De 1 a 40 mg/l cada uno
10436301 De 10 a 150 De 15 a 50 segundos De 1 a 40 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12394599 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.57€
    265.55€ / paquete de 1
    Ahorro 55.02€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
 Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de amoníaco
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 0,2 a 5
Tiempo de respuesta De 100 a 600 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C