Learn More
Dräger™ Chips CMS: Monóxido de carbono
Código de producto. 10416301
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 5 a 150
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10416301 De 5 a 150 cada uno
1 options
Código de producto. 10416301 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.39€
    181.47€ / paquete de 1
    Ahorro 37.92€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de monóxido de carbono
Rango de humedad De 1 a 50 mg/l
Intervalo de medición De 5 a 150
Tiempo de respuesta De 80 a 300 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C