Learn More
Dräger™ Chips CMS: cloro
Código de producto. 10076001
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10076001 De 0,2 a 10 cada uno
1 options
Código de producto. 10076001 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.59€
    195.67€ / paquete de 1
    Ahorro 26.92€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de cloro
Rango de humedad De 5 a 12 mg/l
Intervalo de medición De 0,2 a 10
Tiempo de respuesta De 30 a 400 segundos
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C