Learn More
Dräger™ Chips CMS: Sulfuro de hidrógeno
Código de producto. 12394619
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 5
De 100 a 2500
De 2 a 50
De 20 a 500
Tiempo de respuesta:
De 20 a 200 s
De 30 a 240 segundos
De 40 a 450 s
De 40 a 500 s
Rango de humedad:
De 1 a 30 mg/l
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Rango de humedad Tamaño de la unidad
12394619 De 20 a 500 De 30 a 240 segundos De 1 a 40 mg/l cada uno
10138091 De 2 a 50 De 20 a 200 s De 1 a 40 mg/l cada uno
12304629 De 100 a 2500 De 40 a 500 s De 1 a 40 mg/l cada uno
12374619 De 0,2 a 5 De 40 a 450 s De 1 a 30 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12394619 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.43€
    195.24€ / paquete de 1
    Ahorro 41.19€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas.
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de sulfuro de hidrógeno
Rango de humedad De 1 a 40 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 500
Tiempo de respuesta De 30 a 240 segundos
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C