Learn More
Dräger™ Chips CMS: Etanol
Código de producto. 10287467
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 100 a 2500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10287467 De 100 a 2500 cada uno
1 options
Código de producto. 10287467 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.86€
    215.45€ / paquete de 1
    Ahorro 44.41€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de etanol
Rango de humedad De 5 a 25 mg/l
Intervalo de medición De 100 a 2500
Tiempo de respuesta De 60 a 340 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • GAS SAMPLING CASSETTE DRAEGER CMS CHIP ETHANOL 10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid