Learn More
Dräger™ Chips CMS: Peróxido de hidrógeno
Código de producto. 12364619
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12364619 De 0,2 a 2 cada uno
1 options
Código de producto. 12364619 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.98€
    365.91€ / paquete de 1
    Ahorro 76.07€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de peróxido de hidrógeno
Rango de humedad De 1 a 20 mg/l
Intervalo de medición De 0,2 a 2
Tiempo de respuesta De 180 a 600 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C