Learn More
Dräger™ Chips CMS: Cianuro de hidrógeno
Código de producto. 10719772
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 2 a 50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10719772 De 2 a 50 cada uno
1 options
Código de producto. 10719772 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.66€
    253.41€ / paquete de 1
    Ahorro 52.25€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de cianuro de hidrógeno
Rango de humedad De 1 a 20 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 50
Tiempo de respuesta De 30 a 260 segundos
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 30 °C