Learn More
Dräger™ Sistema de medición de chips CMS
Código de producto. 12394649
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Analizador CMS
Sistema remoto CMS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12394649 Sistema remoto CMS cada uno
10629932 Analizador CMS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12394649 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6405060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1352.55€
    1087.50€ / paquete de 1
    Ahorro 265.05€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Includes
Incluye maletín de transporte y pilas. El sistema remoto opcional (se vende por separado) incluye una bomba adicional, un destornillador y una manguera de 9 pies. Manguera de extensión de 3 m para tomar muestras de contaminantes en áreas inaccesibles.
Requires
Chips CMS (se venden por separado)
Utiliza un analizador y chips específicos de sustancias para obtener mediciones precisas y fiables de las concentraciones de gas y vapor
El código de barras de cada chip contiene información específica, como el tipo de gas, el intervalo de medición y otros parámetros necesarios para la evaluación de la medición; cuando se inserta un chip en el analizador, se lee e interpreta el código de barras. Elija entre más que 50 chips intercambiables (se venden por separado).
  • El sistema de bomba regulado por flujo de masa extrae un flujo constante de muestra a través del chip, compensando cualquier fluctuación de presión
  • Fácil de usar, con sencillos comandos de menú y funcionamiento con un solo interruptor
  • El chip contiene 10 canales de medición llenos de un reactivo específico de la sustancia que proporciona una reacción rápida con la sustancia contaminante
  • La interacción inteligente garantiza un alto nivel de precisión
  • El registrador de datos proporciona la sustancia contaminante, concentración, fecha, hora y ubicación; almacena hasta 50 mediciones
Información de órdenes
La carcasa compacta y resistente mide aproximadamente 1,5 L x 3,5 W x 8 in. Alto (3,8 x 8,9 x 20,3 cm). Peso neto: 1,63 lb. (730 gramos). Utiliza cuatro pilas alcalinas AA (incluidas).
Certifications
Intrínsecamente seguro y certificado según las normas UL, MSHA y CENELEC. (Clasificación de UL y CSA como intrínsecamente seguros para su uso en clase I, Div. 1, Grupos A-D, T4.)
Especificaciones
Tipo Sistema remoto CMS