Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XS de cloro
Código de producto. 15377167
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
15377167 De 0 a 20 cada uno
1 options
Código de producto. 15377167 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.93€
    1238.45€ / paquete de 1
    Ahorro 300.48€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para su uso con el monitor multigases X-am 7000.
  • Intervalo de detección: 0-20 ppm
  • Detecta; Cl2
Garantía
1 años
Especificaciones
Componentes medidos Cloro (XS)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 20
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 0,01
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40° a +48,8 °C
Garantía 1 año