Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto de gases combustibles Cat Ex 125 PR
Product Code. 12888310
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
Del 0 al 100 %
Unit Size:
cada uno
Product Code. Intervalo de medición Unit Size
12888310 Del 0 al 100 % cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12888310 Supplier Dräger™ Supplier No. 6812950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    517.94€ / paquete de 1
    Ahorro 87.06€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con portátiles
  • Intervalo de detección: Del 0 al 100 % LEL
Warranty
3 año
Specifications
Intervalo de medición Del 0 al 100 %
Resolución 1 %
Tipos de sensores catalítico
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C