Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XS de monóxido de carbono
Código de producto. 11342090
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 2000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
11342090 De 0 a 2000 cada uno
1 options
Código de producto. 11342090 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.55€
    746.19€ / paquete de 1
    Ahorro 180.36€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para su uso con el monitor multigases X-am 7000.
  • Intervalo de detección: 0-2000 ppm
  • Detecta; CO
Garantía
3 año
Especificaciones
Componentes medidos Monóxido de carbono (9XS)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 2000
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 1
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40° a +48,8 °C
Garantía 3 años