Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de monóxido de carbono / sulfuro de hidrógeno (CO/H2S)
Código de producto. 13467346
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
13467346 Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno cada uno
1 options
Código de producto. 13467346 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6811410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.58€
    787.89€ / paquete de 1
    Ahorro 335.69€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases X-am 5000.
  • Intervalo de medición: De 0 a 2000 ppm (CO); de 0 a 200 ppm (H2S)
  • Resolución: 2 ppm (CO); 1 ppm (H2S)
  • Monóxido de carbono (CO); sulfuro de hidrógeno (H2S)
Especificaciones
Componentes medidos Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno
Para utilizar con (equipo) Detector multigases X-am 5000
Tipo Sensor de repuesto