Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de monóxido de carbono (CO)
Código de producto. 15318606
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Monóxido de carbono
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
15318606 Monóxido de carbono cada uno
1 options
Código de producto. 15318606 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6810882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    434.55€ / paquete de 1
    Ahorro 108.60€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000.
  • Intervalo de medición: De 0 a 2000 ppm
  • Resolución: 2 ppm
  • Garantía: 2 años
  • Monóxido de carbono (CO)
Especificaciones
Componentes medidos Monóxido de carbono
Para utilizar con (equipo) Detectores multigases Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000
Tipo Sensor de repuesto