Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XS de dióxido de carbono
Código de producto. 11302090
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
Del 0 al 5 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
11302090 Del 0 al 5 % cada uno
1 options
Código de producto. 11302090 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.63€
    1220.28€ / paquete de 1
    Ahorro 297.35€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para su uso con el monitor multigases X-am 7000.
  • Intervalo de detección: Del 0 al 5,0 % vol.
  • Detecta; CO2
Garantía
1 años
Especificaciones
Componentes medidos Dióxido de carbono (XS)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición Del 0 al 5 %
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 0,1%
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20° a +40 °C
Garantía 1 año