Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de butadieno (OV)
Código de producto. 12607316
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Butadieno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
12607316 Butadieno cada uno
1 options
Código de producto. 12607316 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6811530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.83€
    774.76€ / paquete de 1
    Ahorro 189.07€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 7000 y X-am 5000.
  • Intervalo de medición: De 0 a 100 ppm
  • Resolución: 1 ppm
  • Butadieno (OV)
Especificaciones
Componentes medidos Butadieno
Para utilizar con (equipo) Detectores multigases Pac 7000, X-am 5000
Tipo Sensor de repuesto