Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XS de amoníaco
Código de producto. 11342080
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
11342080 De 0 a 200 cada uno
1 options
Código de producto. 11342080 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.63€
    1220.28€ / paquete de 1
    Ahorro 297.35€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Para su uso con el monitor multigases X-am 7000.
  • Intervalo de detección: 0-300 ppm
  • Detecta; NH3
Garantía
1 años
Especificaciones
Componentes medidos Amoníaco (XS)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 200
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 1
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40° a +50 °C
Garantía 1 año