Learn More
Dräger™ Soporte para pila alcalina para los monitores de gases X-am™ 1000/2000/5000
Código de producto. 15112697
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Detectores de gases X-am 1000/2000/5000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15112697 Detectores de gases X-am 1000/2000/5000 cada uno
1 options
Código de producto. 15112697 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8318703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    71.45€ / paquete de 1
    Ahorro 13.75€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Accesorio para detectores de gases X-am 1000/2000/5000
Accesorio de para los monitores de gases X-am 1000/2000/5000.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,6 x 3,8 x 1,2 cm (3 x 1,5 x 0,5 pulg.)
Para utilizar con (equipo) Detectores de gases X-am 1000/2000/5000
Tipo Soporte para pila alcalina
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm
Longitud (imperial) 3 pulg
Longitud (métrico) 7,6 cm
Tensión 110 V
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,8 cm