Learn More
Dräger™ Bomba de fuelle accuro™: solo bomba
Código de producto. 10588931
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bomba de fuelle accuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10588931 Bomba de fuelle accuro cada uno
1 options
Código de producto. 10588931 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1504.05€
    1238.29€ / paquete de 1
    Ahorro 265.76€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Requires
Dräger Tubos detectores de corto plazo (se venden por separado)
Su diseño ergonómico permite una fácil medición de más de 350 gases, incluido el formaldehído—
Proporciona un medio de medición directa in situ de más de 350 gases, vapores y aerosoles. El mecanismo interno de tijeras proporciona estabilidad para que se pueda completar un ciclo uniforme y homogéneo de la bomba de 100 cm3.
  • El práctico contador de ciclos integrado registra los ciclos realizados
  • El botón de reinicio del contador empotrado evita el restablecimiento accidental; un punto blanco en la ventana óptica transparente de la bomba se eleva para indicar la finalización de cada ciclo, evitando mediciones incompletas
  • El diseño ergonómico se puede sostener cómodamente con una mano
  • Las suaves sujeciones de caucho del cuerpo de la bomba hacen que resulte más fácil agarrar y apretar
  • El abridor de tubos de cerámica incorporado añade seguridad y comodidad; la construcción resistente a la corrosión proporciona años de servicio fiable
  • Los componentes se pueden sustituir de un modo sencillo y se encajan a presión para un montaje rápido
  • Usar con mangueras de extensión de accesorios para el muestreo remoto
  • Diseñado y fabricado con los procesos certificados por la norma ISO 90001:2008
Información de órdenes
Dimensiones de la bomba: 17,1 x 4,5 x 8,5 cm (an. x p. x al.) Peso neto: 0,5 lb (225 g). Volumen de eyección: 100 cm3, ± 5 %. Kit Hardside, Kit Softside y funda rígida disponibles por separado (n.º de cat. 19-046-750, 17-988-408 y 19-046-749).
Especificaciones
Tipo Bomba de fuelle accuro