Learn More
Dräger™ Accesorios para instrumentos portátiles de detección de gas único
Código de producto. 13498299
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
13498299 2 in cada uno
1 options
Código de producto. 13498299 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75€
    76.06€ / paquete de 1
    Ahorro 15.69€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para su uso con la detección de gas único
Especificaciones
Tipo Filtro de repuesto de trióxido de azufre
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,08 cm