Learn More
Hach Lange™ Espectrofotómetro DR 3900 con tecnología RFID
Description
- Preparación de muestras: pasos de manipulación reducidos, dosificación precisa
- Análisis de muestras: reconocimiento automático de pruebas, control de fecha de caducidad, etc.
- Documentación de los resultados: gestión de datos versátil, tarjetas de control
- Con su rutina diaria de análisis de agua en mente, el espectrofotómetro DR3900 está optimizado para procesos seguros e informes significativos
- Los parámetros de control como amoníaco, COD, fosfato, nitrógeno y muchos otros son fáciles de realizar
- La manipulación de pruebas y del fotómetro está bien diseñada para evitar errores en el análisis de agua
Specifications
Specifications
| Altura del centro del haz | 10 mm |
| Detalles de la cubeta | Compatibility: 10 mm, 50 mm, 1 in. rectangular and 13 mm, 1 in. round |
| Pantalla | Touchscreen |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 255 x 350 x 151 mm |
| Tipo | Espectrofotómetro para análisis de agua |
| Humedad | 80 |
| Modelo | DR3900 |
| Temperatura de funcionamiento | 10°C to 40°C |
| Diseño óptico | Haz de referencia, espectral |