Especificaciones
| Tipo de producto | Alimentador vibrante |
| Descripción | Alimentador vibrante, 420 × 260 × 280 mm (Al x An x Pr), modelo DR 100, 220/240 V, 50 Hz, con conexión de alimentación monofásica, ajuste digital de tiempo de funcionamiento de 1 a 99 min/continuo, juego de alimentación completo con canal de alimentación de 75/40 mm de cierre por empuje, canal grande de 250 mm, tolva, soporte y cable de datos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 260 x 420 mm |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentación, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos |
| Altura (métrico) | 420 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Longitud (métrico) | 280 mm |
| Modelo | DR 100 |
| Fase | Conexión eléctrica en 1 fase |
| Mostrar más |