Especificaciones
| Tipo de producto | Alimentador vibrante |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 260 x 420 mm |
| Requisitos eléctricos | 110/120 V, 60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos |
| Altura (métrico) | 420 mm |
| Hertz | 60 Hz |
| Incluye | Feeding kit -push-fit feed chute 75/40mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5L and fixture for hopper |
| Interfaz | Integrados |
| Modelo | DR 100-75/40 |
| Mostrar más |