Learn More
CELLPATH MEDIO DE MONTAJE DPX (SIN FTALATOS)
Código de producto. 30226291
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
4 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30226291 4 x 250 mL paquete de 4
30226290 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226291 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor SEA130400A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Usando un plastificante seguro sin ftalatos, CellPath Ha reformulado la fórmula original de DPX para producir DPX (libre de ftalatos). El medio de montaje DPX (libre de ftalatos) tiene el mismo índice de refracción y propiedades de viscosidad que DPX pero con el beneficio adicional de un tiempo de secado mejorado.
  • Ventajas clave:
  • Mayor seguridad para los usuarios finales
  • Tiempo de secado mejorado
  • El mismo índice de refracción y viscosidad que la formulación original.
  • Adecuado para relojes automáticos y manuales.
  • Cubreobjetos
Especificaciones
Tipo de producto Medio de montaje
Tipo de reactivo Solución de montaje
Volumen (métrico) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DPX (Phthalate free)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene