Learn More
DprE1-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16493068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493068 10 mg 10 miligramos
16445807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16493068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100531
MedChemExpress DprE1-IN-2 (compound 18) is a potent DprE1 inhibitor with an IC50 of 28 nM. DprE1-IN-2 has antituberculosis effect.
DprE1-IN-2 (compound 18) is a potent DprE1 inhibitor with an IC50 of 28 nM. DprE1-IN-2 has antituberculosis effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DprE1-IN-2
CAS 1615713-87-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (89.57 mM)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(N(C)C)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO
Peso molecular (g/mol) 368.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.43
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death