Learn More
DPPC, MedChemExpress
Descripción
DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DPPC |
| CAS | 63-89-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H80NO8P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 129Y83 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 25 mg/mL (34.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 734.04 |
| Mostrar más |