Learn More
DPP4/CD26 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234657 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30234657 20 μL 20 microlitros
1 options
Código de producto. 30234657 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 683831IG20UL
 Artículo restringido
En stock
Mouse Monoclonal Antibody
The DPP4/CD26 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DPP4/CD26. This antibody recognizes human, pig, rabbit antigen. The DPP4/CD26 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DPP4/CD26
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G6D11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1803
Especies diana Human, Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 110 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1