Learn More
DPP-IV-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16400537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16400537 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16400537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108319
MedChemExpress DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.
DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPP-IV-IN-2
Forma física Solid
CAS 136259-18-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26N4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NCCCC[C@H](N)C(N2CCCC2)=O
Peso molecular (g/mol) 378.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.42
Porcentaje de pureza 98.0%