Learn More
DPP-IV-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16492558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492558 5 mg 5 miligramos
16480359 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00346
MedChemExpress DPP-IV-IN-1 is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), a highly specific serine protease, with an IC50 of 4.6 nM.
DPP-IV-IN-1 is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), a highly specific serine protease, with an IC50 of 4.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPP-IV-IN-1
CAS 625110-37-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H18FN3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (513.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CO)=O)C[C@@H](F)C1
Peso molecular (g/mol) 243.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.28
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism