Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Código de producto. 10304240 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
2500 U
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10304240 2500 U 2500 unidades
10669500 500 unidades 500 unidades
10140690 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10304240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER1702
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corte en sitios Gm6A^TC con enzima de restricción DpnI, que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: Mali).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior: control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
Nota
La DPNI requiere la presencia de N6-metiladenina dentro de la secuencia de reconocimiento para disociar el ADN. El ADN purificado a partir de una cepa dam+ será un sustrato para DpnI. DpnI solo escinde sitios dam completamente adenometilados. En los sitios dam hemi-adenometilado, DpnI se escinde 60 veces más lento. DpnI, Bsp143Iy MboI reconocen la misma secuencia, pero tienen diferentes sensibilidades de metilación y sitios de escisión. Analizado con pBR322 DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Dpn I
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional