Learn More
Tocris Bioscience™ DPN
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001261 10 mg 10 miligramos
18055052 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001261 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1494/10
Highly potent ERβ agonist
Highly potent estrogen ERβ receptor agonist with a 70-fold selectivity over ERα (EC50 values are 0.85 and 66 nM respectively). Relaxes mesenteric arteries in vitro. Shown to regulate expression of GluR1, GluR2 and GluR3 in rat hippocampus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1428-67-7
Fórmula molecular C15H13NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPN
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.27
Pureza >99%
Peso molecular 239.274