Learn More
DPN, MedChemExpress
Código de producto. 16425178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16425178 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16425178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12452
MedChemExpress DPN (Diarylpropionitrile) is a non-steroidal estrogen receptor β (ERβ) selective ligand, with an EC50 of 0.85 nM. DPN has neuroprotective effects in a number of neurological diseases.
DPN (Diarylpropionitrile) is a non-steroidal estrogen receptor β (ERβ) selective ligand, with an EC50 of 0.85 nM. DPN has neuroprotective effects in a number of neurological diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPN
CAS 1428-67-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Diarylpropionitrile
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (417.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CC(C#N)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 239.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration