missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DPF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17130114 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17130114 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17130114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5112251

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DPF2 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IP

The protein encoded by this gene is a member of the d4 domain family, characterized by a zinc finger-like structural motif. This protein functions as a transcription factor which is necessary for the apoptotic response following deprivation of survival factors. It likely serves a regulatory role in rapid hematopoietic cell growth and turnover. This gene is considered a candidate gene for multiple endocrine neoplasia type I, an inherited cancer syndrome involving multiple parathyroid, enteropancreatic, and pituitary tumors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPF2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
génica Dpf2
N.º de referencia del gen Q92785
Alias de gen 2210010M07Rik; apoptosis response zinc finger protein; BAF45D; BRG1-associated factor 45D; D4, zinc and double PHD fingers family 2; double PHD fingers 2; Dpf2; neuro-d4/requiem; protein requiem; Req; requiem; requiem, apoptosis response zinc finger; UBID4; ubi-d4; Zinc finger protein ubi-d4
Símbolos de los genes Dpf2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human DPF2 fragment.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5977
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.