Learn More
Lovibond™ Comprimido DPD n.º 1
Código de producto. 13151681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250/paq.
Tamaño de la unidad:
250 tabletas
13151681 250/paq. 250 tabletas
1 options
Código de producto. 13151681
Marca: Lovibond™ 511051BT
Un instrumento de comparación de gran calidad para asociar visualmente la intensidad del color de la muestra con filtros de vidrio Lovibond™.
Lovibond™ Comparator 2000+
Un instrumento de comparación visual para asociar visualmente la intensidad del color de la muestra con filtros de vidrio Lovibond™. Incluye un prisma integrado, que agrupa la muestra y los campos de comparación, lo que permite una discriminación y correspondencia de colores mejoradas. El prisma se ha sellado por ultrasonido para evitar la contaminación de los elementos ópticos. Incluye la posibilidad de compensar las muestras de agua turbias o coloreadas.
Unidad Lovibond™ Daylight 2000
Una fuente de luz de sobremesa estandarizada que garantiza condiciones de iluminación uniformes y constantes para la correspondencia de color con los instrumentos Lovibond™ Comparator 2000+ (comparador no incluido).
Reactivos y discos para análisis de agua Lovibond™
Una amplia gama de discos para análisis que contiene una serie de filtros de vidrio graduados, que se han calibrado previamente para proporcionar lecturas de prueba directas. A continuación se indican algunos de los discos más populares, aunque se pueden suministrar otros intervalos y pruebas bajo solicitud (por ejemplo, dióxido de cloro, cobre, fluoruro, hidrazina, peróxido de hidrógeno, yodo, manganeso, molibdato, nitrito, oxígeno, ozono, fosfato, QAC, sílice, sulfuro, cinc).
Elementos necesarios
  • Instrumento de comparación (Nessleriser correspondiente)
  • Disco Lovibond™, específico de la prueba
  • Reactivos, específicos de la prueba
  • Recipiente de muestras con la longitud de trayectoria necesaria
  • Unidad de iluminación (opcional) para garantizar unas condiciones de visualización constantes
  • Sistema sencillo y flexible que proporciona resultados fiables en pruebas realizadas tanto en el laboratorio como sobre el terreno
  • Sistema compacto, portátil y resistente para uso sobre el terreno
  • La mayoría de los reactivos están disponibles en formato práctico de comprimido
  • Incluye filtros de vidrio de color estables que se pueden certificar de acuerdo con un procedimiento de control de calidad ISO 9001
Especificaciones
Envase 250/paq.
Cantidad 250/paq.