missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Sobres de reactivos en polvo de cloro libre DPD
Descripción
Reactivo en polvo premedido listo para su uso en paquetes sellados individuales para la determinación de cloro libre mediante el método DPD con los kits de prueba visual de cloro de Hach.
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
- Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
- Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
- Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
- Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
- Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloro libre |
| Formato | Paquete individual |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de cloro libre |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de prueba visual de cloro de Hach |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | De 0 a 3,5 mg/l de Cl2 |
| Tamaño de muestra | 5 mL |
| Método de prueba | DPD |
| Tipo | Reactivo |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?