Learn More
Lovibond™ Solución tampón Tintometer™ DPD 1
Código de producto. 10722203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10722203 15 ml 15 ml
1 options
Código de producto. 10722203 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 471010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Para la determinación fotométrica de cloro libre/total en análisis de agua. La solución tampón Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 es un reactivo respetuoso con el medio ambiente envasado en un frasco cuentagotas azul codificado por colores para una dosificación precisa de líquidos.
Para la determinación fotométrica de cloro libre/total en análisis de agua. La solución tampón Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 es un reactivo respetuoso con el medio ambiente envasado en un frasco cuentagotas azul codificado por colores para una dosificación precisa de líquidos.
  • Frasco codificado por colores para una rápida identificación visual del reactivo
  • El práctico frasco cuentagotas proporciona una dosificación precisa de reactivos líquidos
  • Formulación respetuosa con el medio ambiente sin ácido bórico
  • Para su uso con fotómetros Lovibond™
  • Fórmula cuidadosamente desarrollada para unos resultados de análisis precisos
Especificaciones
Analitos cloro
Color Incolora
Intervalo de pH 7 a 20°C
Formato Solución acuosa
Para utilizar con (aplicación) Análisis de muestras de agua (por ejemplo, determinación de cloro)
Para utilizar con (equipo) Fotómetro Lovibond™
Envase Frasco cuentagotas azul
Cantidad 15 ml
temp De 0,02 a 4 mg/l de cloro total
Tamaño de muestra 10 mL
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente sin abrir, después refrigerada
Tipo Solución tampón