Learn More
DPC-681, MedChemExpress
Código de producto. 16493727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493727 50 mg 50 miligramos
16451809 1 mg 1 miligramo
16440228 5 mg 5 miligramos
16413646 25 mg 25 miligramos
16407768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19400
MedChemExpress DPC-681 is a potent and selective inhibitor of HIV protease with IC90s for wild-type HIV-1 of 4 to 40 nM.
DPC-681 is a potent and selective inhibitor of HIV protease with IC90s for wild-type HIV-1 of 4 to 40 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPC-681
Forma física Solid
CAS 284661-68-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H48FN5O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo DPH-153893
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (149.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(N)=CC=C1)(N(C[C@@H](O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)(C)C)NC(CNCC3=CC=CC(F)=C3)=O)=O)CC(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 669.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.85
Porcentaje de pureza 99.72%