Learn More
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio
Código de producto. 11580476 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
10 L
10 x 500 mL
20 x 100 ml
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
500 ml
paquete de 10
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580476 100 ml 100 ml
11590476 500 ml 500 ml
12047539 20 x 100 ml paquete de 20
12037539 10 x 500 mL paquete de 10
12008489 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11580476 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14190086
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
DPBS, sin calcio, sin magnesio
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Envase universal de bolsas
Las bolsas universales Gibco™ ofrecen un envase flexible que le permite integrar un recipiente de medios de gran volumen de un solo uso y desechables con una amplia variedad de instrumentos de cultivo celular automatizados, sistemas de biorreactores desechables y procesos de conexión estéril, lo que minimiza la necesidad de una personalización costosa.
Uso previsto del producto
Para uso de diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de Gibco™ DPBS idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPBS, sin calcio ni magnesio, 100 ml, concentración 1X, pH de 7 a 7,3, osmolalidad de 270 a 300 mOsm/kg, nivel de endotoxinas de 0,00 a 0,50 UE/ml, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos
Concentración 1 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7 hasta 7,3
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml
Incluye Sin piruvato sódico
Osmolalidad De 270 a 300 mOsm/kg