Learn More
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11570456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
10 x 500 mL
20 x 100 ml
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
500 ml
6 litros
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11570456 100 ml 100 ml
11580456 500 ml 500 ml
11590456 20 x 100 ml paquete de 20
11500466 10 x 500 mL 1 set
10572703 6 x 1000 mL 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11570456 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14040083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.47€
    10.65€ / 100 ml
    Ahorro 0.82€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
DPBS, calcio, magnesio
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPBS, calcio y magnesio, 100 ml, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,2, osmolalidad de 270 a 310 mOsm/kg, calcio, sales inorgánicas de magnesio, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de mamíferos
Concentración 1 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7 hasta 7,2
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml
Incluye Sin piruvato sódico
Osmolalidad De 270 a 310 mOsm/kg