Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcio, magnesio
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14080-055). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO13485.
Las formas concentradas de la DPBS Gibco™ requieren un ajuste del pH y una filtración en el momento de la preparación (ver protocolo para más detalles).
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14080-055). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO13485.
Las formas concentradas de la DPBS Gibco™ requieren un ajuste del pH y una filtración en el momento de la preparación (ver protocolo para más detalles).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DPBS 10X, calcio y magnesio, 500 ml, concentración 10X, pH de 4,3 a 4,7, osmolalidad de 2700 a 3200 mOsm/kg, sales inorgánicas de calcio y magnesio, clasificación sin material de origen animal, 24 meses de vida útil, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de mamíferos |
| Concentración | 10 x |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
| pH | Desde 4,3 hasta 4,7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Osmolalidad | De 2700 a 3200 mOsm/kg |