Learn More
DPBQ, MedChemExpress
Código de producto. 16462648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16462648 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16462648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00441
MedChemExpress DPBQ activates p53 and triggers apoptosis in a polyploid-specific manner, but does not inhibit topoisomerase or bind DNA. DPBQ elicits expression and phosphorylation of p53 and this effect is specific to tetraploid cells.
DPBQ activates p53 and triggers apoptosis in a polyploid-specific manner, but does not inhibit topoisomerase or bind DNA. DPBQ elicits expression and phosphorylation of p53 and this effect is specific to tetraploid cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPBQ
CAS 7029-89-2
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H14N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.94 mg/mL (8.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)C3=C(N=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=N3)C2=O
Peso molecular (g/mol) 362.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease