Learn More
DuraLab Balanza de precisión avanzada DP-303W
Código de producto. 30280275
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
300 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30280275 300 g cada uno
1 options
Código de producto. 30280275 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    201.41€ / paquete de 1
    Ahorro 12.59€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proporciona mediciones precisas de hasta 300 g con una legibilidad de 0,001 g, ideal para laboratorios de investigación, industriales y educativos.
  • Experimente resultados consistentes con la balanza de precisión avanzada DP-303W de DuraLab Diseñado para un rendimiento confiable en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
  • Solución económica pero completa para un pesaje preciso
  • Capacidad de 300 g con legibilidad de 0,001 g para mediciones precisas y consistentes
  • Mejora la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones en todas las aplicaciones:
    • Laboratorios de investigación: ideales para el pesaje preciso de productos químicos, compuestos y muestras.
    • Laboratorios industriales: adecuados para procesos de producción y control de calidad que requieren mediciones precisas.
    • Laboratorios educativos: confiables y fáciles de usar para la enseñanza y la investigación.
  • Célula de carga de alta precisión
  • Carcasa de plástico completa y parabrisas de plástico.
  • Bandeja de acero inoxidable
  • Pantalla LCD de fácil lectura con retroiluminación
  • Indicador de visualización de sobrecarga
  • Alimentación por red eléctrica mediante adaptador incluido (¡próximamente alimentación por batería!)
  • Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la batería
  • Patas de altura ajustable
  • Tara a plena capacidad
  • Menú simple de 5 teclas para una fácil operación
  • Calibración externa (pesa de calibración M1 de 200 g suministrada)
  • Pesas de calibración OIML disponibles por separado
  • Función de conteo de piezas
Especificaciones
Capacidad 300 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.001 g
Modelo DP-303W
Tipo Balanza de precisión