Learn More
DuraLab Balanza de precisión avanzada DP-1002
Código de producto. 30280268
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30280268 1 kg cada uno
1 options
Código de producto. 30280268 Proveedor DuraLab N.º de proveedor DRL0048
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Proporciona mediciones precisas de hasta 1000 g con una legibilidad de 0,01 g, ideal para laboratorios de investigación, industriales y educativos.
  • Experimente resultados consistentes con la balanza de precisión avanzada DP-1002, diseñada para un rendimiento confiable en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
  • Solución económica pero completa para un pesaje preciso
  • Capacidad de 1000 g con legibilidad de 0,01 g para mediciones precisas y consistentes
  • Mejora la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones en todas las aplicaciones:
    • Laboratorios de investigación: ideales para pesar productos químicos, compuestos y muestras.
    • Laboratorios Industriales - Adecuados para procesos de control de calidad y producción
    • Laboratorios educativos: confiables y fáciles de usar para la enseñanza y la investigación.
  • Célula de carga de alta precisión
  • Carcasa de plástico completa
  • Bandeja de acero inoxidable
  • Pantalla LCD de fácil lectura con retroiluminación
  • Indicador de visualización de sobrecarga
  • Alimentación por red eléctrica con adaptador incluido.
  • Interruptor de bloqueo/desbloqueo de la batería
  • Patas de altura ajustable
  • Tara a plena capacidad
  • Menú simple de 5 teclas para una fácil operación
  • Calibración externa (pesa de calibración M1 de 500 g suministrada)
  • Pesas de calibración OIML disponibles por separado
  • Función de conteo de piezas
Especificaciones
Capacidad 1 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.01 g
Modelo DP-1002
Tipo Balanza de precisión