Learn More
(±)-Doxilamina, TRC
Código de producto. 30136467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136467 1 g 1 g
30003853 500 mg 500 miligramos
30005102 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5620051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 469-21-6
Fórmula molecular C17H22N2O
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, 2-[alpha-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]pyridine, Doxylamine, LS 127;
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Doxylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1732
Porcentaje de pureza >95%