Learn More
Succinato de doxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxilamine succinate |
| CAS | 562-10-7 |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O . C4 H6 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Succinic acid, compd. with 2-[α-[2-(dimethylamino)ethoxy]-α-methylbenzyl]pyridine (1:1) (8CI), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9CI), Pyridine, 2-[α-[2-(dimethylamino)ethoxy]-α-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8CI), 2-[α-(2-Dimethylaminoethoxy)-α-methylbenzyl]pyridine succinate, 2-[α-(2-Dimethylaminoethoxy)-α-methylbenzyl]pyridine succinate (1:1), Alsodorm, Decamium, Decapryn, Decapryn succinate, Decapryn succinate (1:1), Donormil, Donormyl, Doxised, Doxylamine succinate (1:1), Gittalun, Hoggar N, Meraprina, Mereprine, NSC 74772, Sedaplus, Unisom |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido butanodioico;N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 388.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1998 |