Learn More
Succinato de doxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxilamine succinate |
| CAS | 562-10-7 |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O . C4 H6 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Succinic acid, compd. with 2-[α-[2-(dimethylamino)ethoxy]-α-methylbenzyl]pyridine (1:1) (8CI), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9CI), Pyridine, 2-[α-[2-(dimethylamino)ethoxy]-α-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8CI), 2-[α-(2-Dimethylaminoethoxy)-α-methylbenzyl]pyridine succinate, 2-[α-(2-Dimethylaminoethoxy)-α-methylbenzyl]pyridine succinate (1:1), Alsodorm, Decamium, Decapryn, Decapryn succinate, Decapryn succinate (1:1), Donormil, Donormyl, Doxised, Doxylamine succinate (1:1), Gittalun, Hoggar N, Meraprina, Mereprine, NSC 74772, Sedaplus, Unisom |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido butanodioico;N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 388.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1998 |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?